Learn More
Sulfate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10627763 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10627763 10 L Récipient en plastique 10L
10560401 25 mL Flacon en verre 25mL
10589410 1 L Flacon en verre 1L
10438450 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10627763 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114560100
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 64-67-5 | C4H10O4S | 154.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-67-5
Formule moléculaire C4H10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 154.18
Numéro MDL MFCD00009099
Clé InChI DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
CID PubChem 6163
ChEBI CHEBI:34699
Nom IUPAC diethyl sulfate
SMILES CCOS(=O)(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl sulfate
Point de fusion -24.0°C
Densité 1.1795g/mL
Point d’ébullition 208.0°C
Point d’éclair 104°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire (C2H5O)2SO2
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4010
Quantité 10 L
Beilstein 01,327
Fieser 01,253
Merck Index 15,3149
Gravité spécifique 1.1795
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohol and ether
Viscosité 1.79 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 154.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide