Learn More
Sulfure déthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322186 100 g -
11312186 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03493.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 352-93-2 | C4H10S | 90.18 g/mol
Diethyl sulfide is used as a solvent for anhydrous mineral salts and in plating baths for coating metals with gold or silver. It is used as a flavoring agent. It is also used in the addition reaction with platinum dichloride to prepare platinum ethynyl dimers and polymers with pendant ferrocenyl group. Further, it is used in the preparation of triethylsulfoniuim ethylsulfate by reaction with sulfuric acid diethyl ester. In addition to this, it is used in the quantification procedure of volatile sulfur compounds by solid-phase microextraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de diéthyle est utilisé comme solvant pour les sels minéraux anhydres et dans les bains de placage pour le revêtement de métaux avec de l’or ou de l’argent. Il est utilisé comme aromatisant. Il est également utilisé dans la réaction d’addition avec le dichlorure de platine pour préparer des dimères et des polymères d’éthynyle de platine avec le groupe ferrocényle en suspension. De plus, il est utilisé dans la préparation de l’éthylsulfate de triéthylsulfoniuim par réaction avec l’ester diéthylique de l’acide sulfurique. En outre, il est utilisé dans la procédure de quantification des composés de soufre volatiles par microextraction en phase solide.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, l’éthanol et l’éther. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 352-93-2
Formule moléculaire C4H10S
Poids moléculaire (g/mol) 90.18
Numéro MDL MFCD00009270
Clé InChI LJSQFQKUNVCTIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl sulfide, ethyl sulfide, ethyl thioether, 3-thiapentane, diethylthioether, thioethyl ether, ethylthioethane, 1,1'-thiobisethane, diethyl sulphide, ethane, 1,1'-thiobis
CID PubChem 9609
ChEBI CHEBI:27710
Nom IUPAC éthylsulfanyléthane
SMILES CCSCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl sulfide
Point de fusion -104°C
Densité 0.835
Point d’ébullition 90°C to 92°C
Point d’éclair −10°C (14°F)
Odeur Garlic-like
Indice de réfraction 1.442
Quantité 100 g
Numéro UN UN2375
Beilstein 1696909
Merck Index 14,3854
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Poids de la formule 90.19
Pourcentage de pureté 96%