Learn More
Sulfate de diéthyle, TRC
Code produit 30379613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379613 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379613 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD444970250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Sulphate
CAS 64-67-5
Formule moléculaire C4H10O4S
Quantité 250 g
Synonyme Ethyl sulfate (Et2SO4), DES, Diethyl sulfate, Ethyl sulfate, NSC 56380
Formule InChI InChI=1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOS(=O)(=O)OCC
Nom IUPAC Sulfate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 154.18
Poids de la formule 154.03