Learn More
Sulfate de diéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl Sulphate |
| CAS | 64-67-5 |
| Formule moléculaire | C4H10O4S |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Ethyl sulfate (Et2SO4), DES, Diethyl sulfate, Ethyl sulfate, NSC 56380 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOS(=O)(=O)OCC |
| Nom IUPAC | Sulfate de diéthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.18 |
| Poids de la formule | 154.03 |