Learn More
Téréphtalate de diéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449357 50 g 50g
11439357 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21401.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 636-09-9 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 636-09-9
Formule moléculaire C12H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Numéro MDL MFCD00039891
Clé InChI ONIHPYYWNBVMID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl terephthalate, p-diethyl phthalate, diethylterephthalate, terephthalic acid, diethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid, diethyl ester, diethyl p-phthalate, terephthalic acid diethyl ester, unii-n97x85l3cd, 1,4-diethyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester
CID PubChem 12483
Nom IUPAC Diéthylbenzène-1,4-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl terephthalate
Point de fusion 44°C to 46°C
Densité 1.1
Quantité 50 g
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 95%