Learn More
Diethyl terephthalate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl terephthalate |
| CAS | 636-09-9 |
| Formule moléculaire | C12H14O4 |
| Numéro MDL | MFCD00039891 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | O=C(OCC)C1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222.24 |
| Pourcentage de pureté | 98% |