Learn More
Diethyl terephthalate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31105918
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31105918 5 g
31103681 100 g
31096320 25 g
31100743 500 g
31099501 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31105918 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1247715g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl terephthalate
CAS 636-09-9
Formule moléculaire C12H14O4
Numéro MDL MFCD00039891
Quantité 5 g
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Pourcentage de pureté 98%