Learn More
Téréphtalate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10579082 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10579082 100 g Flacon en verre 100g
10279640 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10579082 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 407451000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 636-09-9 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-09-9
Formule moléculaire C12H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Numéro MDL MFCD00039891
Clé InChI ONIHPYYWNBVMID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl terephthalate, p-diethyl phthalate, diethylterephthalate, terephthalic acid, diethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid, diethyl ester, diethyl p-phthalate, terephthalic acid diethyl ester, unii-n97x85l3cd, 1,4-diethyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester
CID PubChem 12483
Nom IUPAC Diéthylbenzène-1,4-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Diethyl terephthalate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 42.0°C to 45.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 302.0°C
Point d’éclair 117°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.11
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ether,ethanol
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.