Learn More
Téréphtalate de diéthyle, TRC
Code produit 30385559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385559 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385559 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44513025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthalic Acid Diethyl Ester
CAS 636-09-9
Formule moléculaire C12 H14 O4
Quantité 25 g
Synonyme 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester (9CI), Terephthalic acid, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Diethyl terephthalate, NSC 68816, p-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester, p-Diethyl phthalate, Terephthalic acid diethyl ester, Terephthalic acid, bis-ethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC
Nom IUPAC benzène-1,4-dicarboxylate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 222.2372
Poids de la formule 222.0892