Learn More
Tert-butylmalonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357246 25 g 25g
11337246 1 g 1g
11347246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11357246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09131.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 759-24-0 | C11H20O4 | 216.28 g/mol
Diethyl tert-butylmalonate is used in the preparation of enantiomers of 4-tert-butyl-3-isopropyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tert-butylmalonate de diéthyle est utilisé dans la préparation des énantiomères du 4-tert-butyl-3-isopropyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane1-sulfure.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 759-24-0
Formule moléculaire C11H20O4
Poids moléculaire (g/mol) 216.28
Numéro MDL MFCD00009152
Clé InChI RJNICNBRGVKNSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl tert-butylmalonate, diethyl t-butylmalonate, diethyl 1,1-dimethylethyl malonate, diethyl 2-tert-butyl malonate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl-, diethyl ester, diethyltert-butylmalonate, diethyl 2-tert-butylmalonate #, tert-butylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-tert-butylpropanedioate
CID PubChem 69798
Nom IUPAC 1,3-diethyl 2-tert-butylpropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl tert-butylmalonate
Densité 0.978
Point d’ébullition 102°C to 104°C (11 mmHg)
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.425
Quantité 25 g
Beilstein 1781709
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 216.28
Pourcentage de pureté 97%