Learn More
Diéthyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10062220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10062220 5 g Flacon en verre 5g
10045813 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10062220 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169180050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3999-55-1 | C9H14O4 | 186.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3999-55-1
Formule moléculaire C9H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00198002
Clé InChI SXLDHZFJMXLFJU-RNFRBKRXSA-N
Synonyme diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, trans-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyl trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1r,2r-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, 1r,2r-rel, 1,2-cyclopropanedicarboxylicacid, 1,3-diethyl ester, 1r,2r-rel, 1s,2s-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyltrans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-1,2-diethoxycarbonyl-cyclopropane
CID PubChem 11715303
Nom IUPAC (1R,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)C1CC1C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl trans-1, 2-cyclopropanedicarboxylate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 70°C to 75°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3H4(CO2C2H5)2
Indice de réfraction 1.4400 to 1.442
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.06
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide après fusion