Learn More
Trichlorométhylphosphonate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl trichloromethylphosphonate |
| Densité | 1.3670 g/mL |
| Point d’ébullition | 128°C (14 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.462 |
| Quantité | 2 g |
| Numéro UN | UN3278 |
| Poids de la formule | 255.48 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Liquide |