Learn More
Trichlorométhylphosphonate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371398 10 g 10g
11361398 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11371398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010306.09
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 866-23-9 | C5H10Cl3O3P | 255.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 866-23-9
Formule moléculaire C5H10Cl3O3P
Poids moléculaire (g/mol) 255.46
Numéro MDL MFCD00013666
Clé InChI RVAQSYWDOSHWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl trichloromethylphosphonate, diethyl trichloromethyl phosphonate, phosphonic acid, trichloromethyl-, diethyl ester, methanephosphonic acid, trichloro-, diethyl ester, diethyltrichloromethylphosphonate, wln: gxggpo&o2&o2, 4-03-00-00262 beilstein handbook reference, trichloromethylphosphonic acid diethyl, diethoxyphosphino trichloromethyl-1-one
CID PubChem 70085
Nom IUPAC 1-[éthoxy(trichlorométhyl)phosphoryl]oxyéthane
SMILES CCOP(=O)(OCC)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl trichloromethylphosphonate
Densité 1.3670 g/mL
Point d’ébullition 128°C (14 mmHg)
Indice de réfraction 1.462
Quantité 10 g
Numéro UN UN3278
Poids de la formule 255.48
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide