Learn More
Vinylphosphonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10465745 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10465745 100 g Flacon en verre 100g
10410822 10 g Flacon en verre 10g
10081711 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10465745 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152151000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 682-30-4 | C6H13O3P | 164.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 682-30-4
Formule moléculaire C6H13O3P
Poids moléculaire (g/mol) 164.14
Numéro MDL MFCD00009079
Clé InChI DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
CID PubChem 69629
Nom IUPAC 1-[éthényl(éthoxy)phosphoryl]oxyéthane
SMILES CCOP(=O)(OCC)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl vinylphosphonate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 202°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2P(O)CH=CH2
Indice de réfraction 1.4280 to 1.43
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.06
Poids de la formule 164.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide