Learn More
Iodure de diéthylaluminium, solution à 0,9 M dans le toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10747923 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10747923 100 mL 100mL
10586943 800 mL 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10747923 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 381161000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2040-00-8 | Molecular Formula: C4H10AlI | Molecular Weight: 212.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2040-00-8 , 108-88-3
Formule moléculaire C4H10AlI
Poids moléculaire (g/mol) 212.01
Numéro MDL MFCD00001025
Clé InChI PPQUYYAZSOKTQD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme aluminum, diethyliodo, diethylaluminum iodide, diethylaluminium iodide, diethyl iodo alumane, et2ali
CID PubChem 74874
Nom IUPAC diéthyl(iodo)alumane
SMILES CC[Al](CC)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylaluminium iodide
Note relative au nom 0.8M Solution in Toluene
Couleur Incolore
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (C2H5)2AlI
Quantité 100 mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 212.01
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylaluminium iodide, 0.9M solution in toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.