Learn More
Chlorure de diéthylaluminium, 96 %, 25 % p/w dans l’heptane
Code produit 11376389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11376389 100 g 100g
11366389 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376389 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089035.NF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-10-6
Formule moléculaire C4H10AlCl
Poids moléculaire (g/mol) 120.56
Numéro MDL MFCD00000459
Clé InChI YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme diethylaluminum chloride, aluminum, chlorodiethyl, diethylaluminium chloride, deac, chlorodiethylaluminum, diethylchloroaluminum, diethylaluminum monochloride, deak, aluminum diethyl monochloride, aluminum, dichlorotetraethyldi
CID PubChem 7277
SMILES CC[Al](Cl)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylaluminum chloride
Couleur Incolore
Point d’éclair −18°C (−1°F)
Odeur Petroleum-like
Formule linéaire (C2H5)2AlCl
Quantité 100 g
Numéro UN UN3394
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with hexane.
Nom IUPAC chloro(diéthyl)alumane
Poids de la formule 120.56
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide