Learn More
Diéthylamine ≥ 99,5 %, ChromAR™ pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15528734
Change view
Click to view available options
:
2,5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15528734 2,5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15528734 Fournisseur Macron Fine Chemicals Code fournisseur 672825
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Convient à la chromatographie liquide et à la spectrophotométrie UV
  • Absorbance ultraviolette (cellule de 1,00 cm par rapport à l’eau) :
    • à 300 nm max. 0,3
    • à 320 nm max. 0,15
    • à 350 nm max. 0,05
    • à 400 nm max. 0,004
  • Absorbance ultraviolette (voie de 1,00 cm par rapport à l’eau) :
    • à 400 nm max. 0,004
Spécification
CAS 109-89-7
Point d’ébullition 56°C
Point d’éclair -23°C
Plage de pourcentage du dosage min. 99.5%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H11N
Numéro MDL MFCD00009032
Quantité 2.5 L
Numéro UN 1486
Résidus après évaporation max. 0.005%
Clé InChI HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCNCC
Nom IUPAC diéthylamine
Poids moléculaire (g/mol) 73.14