Learn More
Diéthylamine, certifiée AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10408790 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10408790 2.5 L 2.50L
10345990 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10408790 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/2110/17
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Identifiants chimiques
CAS 109-89-7
Poids moléculaire (g/mol) 73.14
Numéro MDL 9032
Clé InChI HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diéthylamine
SMILES CCNCC
Spécification
Point de fusion -50 °C
Couleur Incolore
pH 12
Point d’ébullition 55 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C4H11N
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 73,13g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.