Learn More
Chlorhydrate de diéthylamine 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10592551 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10592551 100 g Flacon en plastique 100g
10001720 500 g Flacon en plastique -
10387850 1 kg Flacon en plastique 1kg
13458378 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10592551 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155891000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 660-68-4
Numéro MDL MFCD00012499
Clé InChI HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
CID PubChem 10197650
Nom IUPAC N-éthylethanamine ; bromure d’hydrocarbure
SMILES CCNCC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylamine hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 227.0°C to 230.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 320.0°C to 330.0°C
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C4H11N·HCl
Formule linéaire (C2H5)2NH·HCl
Quantité 100 g
Beilstein 04,95
Merck Index 15,3122
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Poids moléculaire (g/mol) 109.6
Poids de la formule 109.6
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.