Learn More
Chlorhydrate de diéthylamine, TRC
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Diethylamine Hydrochloride |
| CAS | 660-68-4 |
| Formule moléculaire | C4H12ClN |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Diethylammonium Chloride, N-Ethylethanamine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNCC |
| Nom IUPAC | N-éthylethanamine ; bromure d’hydrocarbure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 109.6 |
| Poids de la formule | 109.0658 |