Learn More
Diéthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethylamine |
| CAS | 109-89-7 |
| Formule moléculaire | C4 H11 N |
| Quantité | 50 mL |
| Synonyme | Diethylamine (8CI), N-Ethylethanamine, DEA, N,N-Diethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCNCC |
| Nom IUPAC | N-éthyléthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 73.14 |
| Poids de la formule | 73.0891 |