Learn More
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, MedChemExpress
Code produit 16411139
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16411139 1 g
16491586 500 mg
16465236 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16411139 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY109656
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
CAS 302776-68-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H31NO4
Quantité 1 g
Synonyme DHHB
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.78 mM)
SMILES O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 397.51
Poids de la formule 397.51
Pourcentage de pureté 99.88%
Qualité Research
Forme physique Solid