Learn More
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, MedChemExpress
Code produit 16491586
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491586 500 mg
16465236 100 mg
16411139 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16491586 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY109656
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
CAS 302776-68-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H31NO4
Quantité 500 mg
Synonyme DHHB
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.78 mM)
SMILES O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 397.51
Poids de la formule 397.51
Pourcentage de pureté 99.88%
Qualité Research
Forme physique Solid