Learn More
Diéthylaminoéthyl-dextran, Thermo Scientific Chemicals
Description
DEAE-Dextran is used in the development of sustained release protein delivery and nucleic acid transfection systems. It has been speculated that DEAE-Dextran may cause a stimulation of the helper T-cell function in antibody synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le DEAE-Dextran est utilisé dans le développement de systèmes de distribution de protéines à libération prolongée et de transfection d’acides nucléiques. L’utilisation du DEAE-Dextran comme adjuvant efficace dans la production de vaccins est bien établie. Par exemple, le DEAE-Dextran a été utilisé pour l’immunisation des cochons d’Inde et des porcs avec une fièvre aphteuse inactivée et des singes rhésus avec le virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne inactivé, l’EEV. Le mécanisme d’action du DEAE-Dextran n’est pas clair. L’effet sur la réponse humorale des singes rhésus au vaccin contre l’EEV est une réponse IgM-IgG typique. On a spéculé que le DEAE-Dextran peut provoquer une stimulation de la fonction des cellules T auxiliaires dans la synthèse d’anticorps.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethylaminoethyl dextran |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 g |
| Merck Index | 14,2936 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Forme physique | Poudre |