Learn More
Trifluorure de diéthylaminosulfur, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481890 5 g 5g
11491890 25 g 25g
11401900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481890 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11992.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.10€
    79.65€ / 5g
    Économisez 8.45€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 38078-09-0 | C4H10F3NS | 161.186 g/mol
Diethylaminosulfur trifluoride (DAST) is used as a precursor to prepare 2,6-dimethoxybenzoyl fluoride and 2-thiazolines. It is a useful fluorinating agent used for a variety of compounds including alcohols, thioethers, alkenols and cyanohydrins. It also serves as a catalyst for Friedel-Crafts allylation reaction using tertiary cyclopropyl silyl ethers and in the rearrangement of homoallylic alcohols to unsaturated aldehydes. It plays an important role for gem difluorination of ketopipecolinic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluorure de diéthylaminosulfur (DAST) est utilisé comme précurseur pour la préparation du fluorure de 2,6-diméthoxybenzoyle et des 2-thiazolines. Il s’agit d’un agent de fluoration utile utilisé pour divers composés, notamment les alcools, les thioéthers, les alcénols et les cyanohydrines. Il sert également de catalyseur pour la réaction d’alkylation de Friedel-Crafts à l’aide d’éthers silyles cyclopropyles tertiaires et dans le réarrangement d’alcools homoallyliques en aldéhydes non saturés. Il joue un rôle important pour la difluoration gemme des acides cétopipécoliniques.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’éthanol, du benzène et de l’acétonitrile.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Il réagit avec l’eau et l’éthanol. Incompatible avec l’eau, les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38078-09-0
Formule moléculaire C4H10F3NS
Poids moléculaire (g/mol) 161.186
Numéro MDL MFCD00000363
Clé InChI CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylaminosulfur trifluoride, dast, diethylaminosulphur trifluoride, diethylamino sulfur trifluoride, diethylaminosulfurtrifluoride, diethylaminosulphurtrifluoride, diethylamino sulphur trifluoride, unii-78622bv6ij, sulfur, n-ethylethanaminato trifluoro-, t-4
CID PubChem 123472
Nom IUPAC N-éthyl-N-(trifluoro-$l^{4}-sulfanyl)éthanamine
SMILES CCN(CC)S(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylaminosulfur trifluoride
Densité 1.23
Point d’ébullition 30°C to 32°C (3 mmHg)
Point d’éclair 23°C (73°F)
Formule linéaire (CH3CH2)2NSF3
Indice de réfraction 1.4115
Quantité 5 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 1849066
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,benzene and acetonitrile.
Poids de la formule 161.19
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylaminosulfur trifluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylaminosulfur trifluoride