Learn More
Diéthylcyanamide, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10796053 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10796053 10 g Flacon en verre 10g
10620395 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10796053 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 200220100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 617-83-4 | C5H10N2 | 98.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-83-4
Formule moléculaire C5H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 98.15
Numéro MDL MFCD00001769
Clé InChI ZZTSQZQUWBFTAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diethylcyanamide, cyanamide, diethyl, n-cyanodiethylamine, diethylkyanamid, usaf ek-6326, diethylkyanamid czech, cyanodiethylamine, diethylamino carbonitrile, diethyl-cyanamide, aminodiethylcarbonitrile
CID PubChem 12050
Nom IUPAC cyanodiethylamine
SMILES CCN(CC)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylcyanamide
Couleur Blanc
Densité 0.8460g/mL
Point d’ébullition 186°C to 188°C
Point d’éclair 69°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2NCN
Indice de réfraction 1.4210 to 1.423
Quantité 10 g
Beilstein 04, 121
Gravité spécifique 0.846
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylcyanamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.