Learn More
Acide diéthyldithiocarbamique, sel d’argent, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10112430 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10112430 25 g Flacon en verre 25g
10716141 5 g Flacon en verre 5g
10424955 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10112430 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114290250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1470-61-7 | C5H10AgNS2 | 256.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1470-61-7
Formule moléculaire C5H10AgNS2
Poids moléculaire (g/mol) 256.13
Numéro MDL MFCD00004929
Clé InChI NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
CID PubChem 3034078
Nom IUPAC Argent;N,N-diéthylcarbamodithioate
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Note relative au nom For analysis
Point de fusion 172.0°C to 175.0°C
Couleur Vert à kaki
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2NCS2Ag
Quantité 25 g
Beilstein 04, 121
Informations sur la solubilité (0.5% in pyridine) clear
Poids de la formule 256.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analyse
Forme physique Poudre amorphe
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.