Learn More
Acide diéthyldithiocarbamique, sel d’argent, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10538522 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10538522 25 g Flacon en verre 25g
10351261 10 g Flacon en verre 10g
15139283 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10538522 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 419330250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1470-61-7 | C5H10AgNS2 | 256.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1470-61-7
Formule moléculaire C5H10AgNS2
Poids moléculaire (g/mol) 256.13
Numéro MDL MFCD00004929
Clé InChI NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
CID PubChem 3034078
Nom IUPAC Argent;N,N-diéthylcarbamodithioate
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Point de fusion 172.0°C to 175.0°C
Couleur Kaki
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2NCS2Ag
Quantité 25 g
Beilstein 04,121
Informations sur la solubilité (in Pyridine) Passes test
Poids de la formule 256.13
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre amorphe
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.