Learn More
Acide diéthyldithiocarbamique, trihydrate de sel de sodium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10075920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10075920 100 g Flacon en verre 100g
10289370 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10075920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424311000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20624-25-3 | C5H10NNaS2·3H2O | 225.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20624-25-3
Formule moléculaire C5H10NNaS2·3H2O
Poids moléculaire (g/mol) 225.31
Numéro MDL MFCD00150617
Clé InChI WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
CID PubChem 517546
Nom IUPAC diéthylcarbamodithioate de sodium hydraté
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate
Point de fusion 95.0°C to 98.5°C
Couleur Gris à blanc
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2NCS2Na·3H2O
Quantité 100 g
Beilstein 04, II, 613
Sensibilité (to copper) Passes Test
Merck Index 15, 3421
Informations sur la solubilité (in water) Passes test
Poids de la formule 225.31
Qualité Réactif ACS
Forme physique Cristaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate