Learn More
Diéthyle3,4-dihydroxyfurane-2,5-dicarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10354132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10354132 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10753423 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10354132 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10007CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 6270-57-1
Formule moléculaire C10H12O7
Poids moléculaire (g/mol) 244.199
Numéro MDL MFCD00092386
Clé InChI JGCMPUKYPRCPRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate, diethyl 3,4-dihydroxy-2,5-furandicarboxylate, 2,5-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione, 3,4-dihydroxy-furan-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester, pubchem7048, maybridge4_000491, 2,5-bis ethoxycarbonyl-3,4-dihydroxyfuran, 2,5-bis ethoxy oxidanyl methylidene oxolane-3,4-dione, 2z,5z-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione, 2e,5e-2,5-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione
CID PubChem 234848
Nom IUPAC Diéthyle 3,4-dihydroxyfurane-2,5-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C(=C(O1)C(=O)OCC)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Diethyl 3, 4-dihydroxyfuran-2, 5-dicarboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 244.2
Pourcentage de pureté 97%