Learn More
Diacrylate de diéthylèneglycol, tech. 75 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342936 25 g -
11352936 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10682.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4074-88-8 | C10H14O5 | 214.22 g/mol
Diethylene glycol diacrylate is used as reactive diluent and cross linking agent of radiation curing system, and also may be used as crosslinking resins, plastics and rubber modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diacrylate de diéthylèneglycol est utilisé comme diluant réactif et agent de réticulation du système de séchage des radiations, et peut également être utilisé comme résines de réticulation, plastiques et modificateur en caoutchouc.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (1-5 g/100 ml à 18°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4074-88-8
Formule moléculaire C10H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Numéro MDL MFCD00014939
Clé InChI LEJBBGNFPAFPKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylene glycol diacrylate, oxydiethylene acrylate, oxydiethylene diacrylate, acrylic acid, oxydiethylene ester, tga 2, 2-propenoic acid, oxydi-2,1-ethanediyl ester, diacrylate diethylene glycol, unii-jk01t392ju, acrylic acid, 2-ethoxyethanol diester, di ethylene glycol diacrylate
CID PubChem 19996
Nom IUPAC Prop-2-énoate de 2-(2-prop-2-énoyloxyéthoxy)éthyle
SMILES C=CC(=O)OCCOCCOC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol diacrylate
Note relative au nom stabilized
Densité 1.118
Point d’ébullition 94°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.462
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1953711
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (1-5g/100ml at 18°C).
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 75%
Qualité Technique