Learn More
Éther diéthylique de diéthylène glycol, qualité HPLC, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385777 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11385777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043464.AK
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol diethyl ether
Point de fusion -44°C
CAS 112-36-7
Densité 0.909 g/mL
Quantité 250 mL
Point d’éclair 71°C (160°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.412
Formule moléculaire C8H18O3
Numéro MDL MFCD00009254
Beilstein 1699259
Merck Index 14,3118
Synonyme diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
Point d’ébullition 188°C to 190°C
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Clé InChI RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCOCCOCC
Nom IUPAC 1-éthoxy-2-(2-éthoxyéthoxy)éthane
Poids moléculaire (g/mol) 162.229
CID PubChem 8179
ChEBI CHEBI:44664
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité HPLC