Learn More
Éther diéthylique de diéthylène glycol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethylene Glycol-Diethyl Ether |
| CAS | 112-36-7 |
| Formule moléculaire | C8 H18 O3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Ether, bis(2-ethoxyethyl) (7CI,8CI), 1,1'-Oxybis[2-ethoxyethane], 1-Ethoxy-2-(2-ethoxyethoxy)ethane, 2-(2-Ethoxyethoxy)-1-ethoxyethane, 2-Ethoxyethyl ether, 3,6,9-Trioxaundecane, B 0767, Bis(2-ethoxyethyl) ether, DEDG, Diethyl Carbitol, Diethylene glycol diethyl ether, Ethanol, 2,2'-oxybis-, diethyl ether, Ethyldiglyme, Hisolve EDE, Diethylene Glycol-Diethyl Ether |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOCCOCCOCC |
| Nom IUPAC | 1-éthoxy-2-(2-éthoxyéthoxy)écan |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.227 |
| Poids de la formule | 162.1256 |