Learn More
Éther diéthylique de diéthylène glycol, TRC
Code produit 30369085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369085 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369085 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44433550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene Glycol-Diethyl Ether
CAS 112-36-7
Formule moléculaire C8 H18 O3
Quantité 50 g
Synonyme Ether, bis(2-ethoxyethyl) (7CI,8CI), 1,1'-Oxybis[2-ethoxyethane], 1-Ethoxy-2-(2-ethoxyethoxy)ethane, 2-(2-Ethoxyethoxy)-1-ethoxyethane, 2-Ethoxyethyl ether, 3,6,9-Trioxaundecane, B 0767, Bis(2-ethoxyethyl) ether, DEDG, Diethyl Carbitol, Diethylene glycol diethyl ether, Ethanol, 2,2'-oxybis-, diethyl ether, Ethyldiglyme, Hisolve EDE, Diethylene Glycol-Diethyl Ether
Formule InChI InChI=1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCOCCOCCOCC
Nom IUPAC 1-éthoxy-2-(2-éthoxyéthoxy)écan
Poids moléculaire (g/mol) 162.227
Poids de la formule 162.1256