Learn More
Diéthylène glycol diméthanesulfonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethylene Glycol Dimethanesulfonate |
| CAS | 34604-52-9 |
| Formule moléculaire | C6 H14 O7 S2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O7S2/c1-14(7,8)12-5-3-11-4-6-13-15(2,9)10/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)OCCOCCOS(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | 2-(2-méthylsulfonyloxyéthoxy)éthylméthylsulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 262.3 |
| Poids de la formule | 262.0181 |