Learn More
Éther mono-n-butylique de diéthylène glycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
5000 mL
Conditionnement:
1000mL
5000mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493077 5000 mL 5000mL
11483077 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16068.0J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    105.65€ / 5000mL
    Économisez 18.35€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-34-5 | C8H18O3 | 162.229 g/mol
Diethylene glycol mono-n-butyl ether has a wide variety of applications in Chiral chemistry and green chemistry. It is also used in cosmetics. It is used as diluents and leveling agents in the manufacture of paints and in baking. It is also used in the manufacture of nitrocellulose. In brake fluid, it is used as an additive. It is used in the printing industry due to its slow evaporation rate. It is also used as a fixative for perfumes and antiseptics. It is used as an additive to prevent ice buildup in jet fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther mono-n-butylique de diéthylène glycol a une grande variété d’applications en chimie chirale et en chimie verte. On l’utilise dans les cosmétiques. On l’utilise comme diluant et agent de mise à niveau dans la fabrication de peintures et la pâtisserie. On l’utilise également dans la fabrication de nitrocellulose. On l’utilise comme additif dans le liquide de frein. On l’utilise en imprimerie en raison de sa lente évaporation. On l’utilise également comme fixateur dans les parfums et les antiseptiques. On l’utilise comme additif pour empêcher l’accumulation de glace dans les carburéacteurs.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’éther éthylique, l’éthanol, l’acétone et au benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les métaux légers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-34-5
Formule moléculaire C8H18O3
Numéro MDL MFCD00002881
Clé InChI OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycol
CID PubChem 8177
SMILES CCCCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol mono-n-butyl ether
Point de fusion -68°C
Densité 0.967
Quantité 5000 mL
Point d’éclair 100°C (212°F)
Odeur Not Determined
Indice de réfraction 1.432
Formule linéaire HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
Merck Index 14,1557
Point d’ébullition 230°C to 232°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethyl ether,ethanol acetone and benzene.
Nom IUPAC 2-(2 -butoxyéthoxy)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 162.229
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylene glycol mono-n-butyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol monobutyl ether