Learn More
Éther monométhylique de diéthylèneglycol, 98 %, stab. avec 50-150 mg/kg de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423077 500 mL 500mL
11433077 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16063.AP
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Edge
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
CAS: 111-77-3 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
Diethylene glycol monomethyl ether is an industrial solvent and is also commonly used as a Fuel System Icing Inhibitor (FSII) in jet fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther monométhylique de diéthylèneglycol est un solvant industriel et est également couramment utilisé comme inhibiteur de givrage du circuit d’alimentation (FSII) dans les carburants à réaction.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-77-3
Formule moléculaire C5H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00002871,MFCD00084416
Clé InChI SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
CID PubChem 8134
ChEBI CHEBI:44836
Nom IUPAC 2-(2-méthoxyéthoxy) éthanol
SMILES COCCOCCO
Specifications
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol monomethyl ether
Point de fusion -70°C
Note relative au nom stabilized with 50 to 150mg/kg BHT
Densité 1.01
Quantité 500 mL
Point d’éclair 83°C (181°F)
Odeur Light
Indice de réfraction 1.426
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Beilstein 1697812
Merck Index 14,6037
Point d’ébullition 194°C
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Product Description: Diethylene glycol monomethyl ether, stab. with 50-150mg
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Hazard Statement
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol monomethyl ether