Learn More
Éther monométhylique de diéthylèneglycol, 98 %, stab. avec 50-150 mg/kg de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433077
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433077 2500 mL 2500mL
11423077 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16063.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 111-77-3 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
Diethylene glycol monomethyl ether is an industrial solvent and is also commonly used as a Fuel System Icing Inhibitor (FSII) in jet fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther monométhylique de diéthylèneglycol est un solvant industriel et est également couramment utilisé comme inhibiteur de givrage du circuit d’alimentation (FSII) dans les carburants à réaction.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-77-3
Formule moléculaire C5H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00002871,MFCD00084416
Clé InChI SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
CID PubChem 8134
ChEBI CHEBI:44836
Nom IUPAC 2-(2-méthoxyéthoxy) éthanol
SMILES COCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol monomethyl ether
Point de fusion -70°C
Note relative au nom stabilized with 50 to 150mg/kg BHT
Densité 1.01
Quantité 2500 mL
Point d’éclair 83°C (181°F)
Odeur Light
Indice de réfraction 1.426
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Beilstein 1697812
Merck Index 14,6037
Point d’ébullition 194°C
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylene glycol monomethyl ether, stab. with 50-150mg
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol monomethyl ether