Learn More
Diéthylène glycol, TRC
Code produit 30372348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372348 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372348 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD444285500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Oxydiethanol
CAS 111-46-6
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C4 H10 O3
Quantité 500 mg
Synonyme Diethylene glycol (8CI), 2,2'-Oxybis[ethanol], 1,5-Dihydroxy-3-oxapentane, 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), 2,2'-Oxydiethanol, 2,2'-Oxyethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethanol, 2-Hydroxyethoxyethanol, 3-Oxapentamethylene-1,5-diol, 3-Oxapentane-1,5-diol, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Bis(β-hydroxyethyl) ether, Brecolane NDG, DEG, DST Powder 1.6, Deactivator E, Dicol, Digenos, Diglycol, Digol, Dissolvant APV, Ethylene diglycol, NSC 36391, TL4N, β,β'-Dihydroxydiethyl ether
Formule InChI InChI=1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
SMILES OCCOCCO
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyéthoxy)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 106.12
Poids de la formule 106.063
Pourcentage de pureté >95