Learn More
Diéthylène glycol, TRC
Code produit 30380011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380011 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380011 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4442851G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Oxydiethanol
CAS 111-46-6
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C4 H10 O3
Quantité 1 g
Synonyme Diethylene glycol (8CI), 2,2'-Oxybis[ethanol], 1,5-Dihydroxy-3-oxapentane, 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), 2,2'-Oxydiethanol, 2,2'-Oxyethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethanol, 2-Hydroxyethoxyethanol, 3-Oxapentamethylene-1,5-diol, 3-Oxapentane-1,5-diol, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Bis(β-hydroxyethyl) ether, Brecolane NDG, DEG, DST Powder 1.6, Deactivator E, Dicol, Digenos, Diglycol, Digol, Dissolvant APV, Ethylene diglycol, NSC 36391, TL4N, β,β'-Dihydroxydiethyl ether
Formule InChI InChI=1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
SMILES OCCOCCO
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyéthoxy)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 106.12
Poids de la formule 106.063
Pourcentage de pureté >95