Learn More
Diéthylènetriamine, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656682 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10656682 250 mL Flacon en verre 250mL
10090840 1 L Flacon en verre 1L
10510381 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11995181 10 L Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10656682 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114312500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Diéthylènetriamine, 98 % et plus, C4H13N3, numéro CAS-111-40-0, 1,4,7-triazaheptane, 2,2’-diaminodiéthylamine, diéthylènetriamine, 2,2’-iminodiéthylamine, bis 2-aminoéthyl amine, barsamide 115, ancamine deta, n,n-bis 2-aminoéthyl amine, epicure t, diéthylène triamine, 2,5 L, 98 % min. (GC), 04,255
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-40-0
Formule moléculaire C4H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 103.17
Numéro MDL MFCD00008171
Clé InChI RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
CID PubChem 8111
ChEBI CHEBI:30629
SMILES NCCNCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylenetriamine
Point de fusion -40.0°C
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 206.0°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4826 to 1.4846
Quantité 250 mL
Beilstein 04,255
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents, soluble in hydrocarbons
Nom IUPAC N’-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine
Viscosité 5.05 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 103.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylenetriamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.