Learn More
Diéthylènetriamine, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11995181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11995181 10 L Récipient en plastique -
10656682 250 mL Flacon en verre 250mL
10090840 1 L Flacon en verre 1L
10510381 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11995181 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 114310100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00€
    410.65€ / 10L
    Économisez 68.35€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diéthylènetriamine, 98 % et plus, C4H13N3, numéro CAS-111-40-0, 1,4,7-triazaheptane, 2,2’-diaminodiéthylamine, diéthylènetriamine, 2,2’-iminodiéthylamine, bis 2-aminoéthyl amine, barsamide 115, ancamine deta, n,n-bis 2-aminoéthyl amine, epicure t, diéthylène triamine, 2,5 L, 98 % min. (GC), 04,255
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-40-0
Formule moléculaire C4H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 103.17
Numéro MDL MFCD00008171
Clé InChI RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
CID PubChem 8111
ChEBI CHEBI:30629
SMILES NCCNCCN
Specifications
Nom chimique ou matériau Diethylenetriamine
Point de fusion -40.0°C
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 206.0°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4826 to 1.4846
Quantité 10 L
Beilstein 04,255
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents, soluble in hydrocarbons
Nom IUPAC bis(2-aminoéthyl)amine
Viscosité 5.05 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 103.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide