Learn More
Diéthylènetriamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384489 100 mL 100mL
11408873 500 mL 500mL
11418873 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11384489 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11033.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 111-40-0 | C4H13N3 | 103.17 g/mol
Diethylenetriamine is used as a solvent for plastics, dyes and in chemical synthesis. It serves as a curing agent for epoxy-resins. As a tridentate ligand, it form complexes such as Co(dien)(NO2)3 in coordination chemistry. It is also used as a fuel additive. It reacts with fatty acid resulting in the formation of amidoamines, which are used as corrosion inhibitors in the petroleum industry. It is associated with unsymmetrical dimethylhydrazine to prepare hydyne, which is a propellant for liquid-fuel rockets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La diéthylènetriamine est utilisée comme solvant pour les plastiques, les colorants et la synthèse chimique. Elle sert d’agent de durcissement pour les résines époxy. En tant que ligand tridentate, elle forme des complexes tels que le Co(dien)(NO2)3 en chimie de coordination. Il est également utilisé comme additif de carburant. Elle réagit avec les acides gras, ce qui entraîne la formation d’amidoamines, qui sont utilisées comme inhibiteurs de corrosion dans l’industrie pétrolière. Elle est associée à la diméthylhydrazine asymétrique pour préparer l’hydyne, qui est un propulseur pour les missiles à combustible liquide.
Solubilité
Miscible à l’eau et à l’éthanol. Immiscible avec de l’éther.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-40-0
Formule moléculaire C4H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 103.17
Numéro MDL MFCD00008171
Clé InChI RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
CID PubChem 8111
ChEBI CHEBI:30629
Nom IUPAC N’-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine
SMILES NCCNCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylenetriamine
Point de fusion -40°C
Densité 0.952
Point d’ébullition 200°C to 204°C
Point d’éclair 94°C (201°F)
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.483
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2079
Beilstein 605314
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water and ethanol. Immiscible with ether.
Poids de la formule 103.17
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylenetriamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine