Learn More
Acide diéthylènetriamine-N,N,N',″N l,″N l-pentaacétique, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 67-43-6 |
| Point de fusion | 219 °C à 220 °C (littérature) |
| Densité | 1,770 g/mL (litt.) |
| pH | 2.27 (littérature) |
| Formule moléculaire | C14H23N3O10 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans 1M acide chlorhydrique (50 mg/mL) et de l’eau. |
| Clé InChI | QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid