Learn More
Diéthylènetriamine-N,N,N',N″ ,N″ acide pentaacétique, 90 %, MP Biomedicals™
Code produit 11418111 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418111 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11418111 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215147891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    226.80€ / 1kg
    Économisez 12.20€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylenetriamine-N,N,N',N”,N”-pentaacetic acid
CAS 67-43-6
Couleur Blanc
Densité 1.770g/mL
Formule moléculaire C14H23N3O10
Quantité 1 kg
Synonyme pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
Clé InChI QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Nom IUPAC 2-[bis[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]amino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 393.349
CID PubChem 3053
ChEBI CHEBI:35739
Poids de la formule 393.3
Pourcentage de pureté 0.9
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid