Learn More
Acide diéthylènetriaminepentaacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444323 250 g 250g
11434323 1000 g 1000g
11454323 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444323 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10926.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 67-43-6 | C14H23N3O10 | 393.349 g/mol
Diethylenetriaminepentaacetic acid is used as chelating agent and forms complexes with metal ions. It finds application as a magnetic resonance imaging (MRI) contrasting agent, since it improves the image by forming a complex with a gadolinium ion. It can also be used for treatment of radioactive materials such as plutonium, americium and other actinides. It is an active component of manganese and zinc fertilizers used in agrochemical industry. It acts as a color inhibitor and is used in the production of acrylon. It is also used in soaps as a water softener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide diéthylènetriaminepentaacétique est utilisé comme agent chélateur et forme des complexes avec des ions métalliques. Il est utilisé comme produit de contraste en imagerie par résonance magnétique (IRM), car il améliore l’image par complexation avec l’ion gadolinium. Il peut également être utilisé pour le traitement de matières radioactives telles que le plutonium, l’américium et d’autres actinides. Il s’agit d’un composant actif des engrais au manganèse et au zinc utilisés dans l’industrie agrochimique. Il agit comme inhibiteur de couleur et est utilisé dans la production d’acrylon. Il est également utilisé dans les savons comme adoucissant d’eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les alcalis.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-43-6
Formule moléculaire C14H23N3O10
Poids moléculaire (g/mol) 393.349
Numéro MDL MFCD00004289
Clé InChI QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
CID PubChem 3053
ChEBI CHEBI:35739
Nom IUPAC 2-[bis[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]amino]acétique
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylenetriaminepentaacetic acid
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Densité 1.56
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 1810219
Merck Index 14,7125
Informations sur la solubilité Soluble in water and alkali.
Poids de la formule 393.35
Pourcentage de pureté ≥98%