Learn More
Acide diéthylènetriaminepentaacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10234140 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10234140 250 g Flacon en plastique 250g
10550551 1 kg Flacon en plastique 1kg
11945331 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10234140 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114322500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.40€
    62.65€ / 250g
    Économisez 10.75€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 67-43-6 | C14H23N3O10 | 393.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-43-6
Formule moléculaire C14H23N3O10
Poids moléculaire (g/mol) 393.34
Clé InChI QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
CID PubChem 3053
ChEBI CHEBI:35739
Nom IUPAC 2-[bis[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]amino]acétique
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylenetriaminepentaacetic acid
Point de fusion 220.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.5600g/mL
Point d’éclair 200°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250 g
Beilstein 04,III,119
Merck Index 15,7237
Gravité spécifique 1.56
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20°C), 13g/L (50°C), 48g/L (80°C). Other solubilities: soluble in alkali
Poids de la formule 393.34
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylenetriaminepentaacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.