Learn More
Dianhydride de l’acide diéthylènetriaminepentaacétique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318186 1 g 1g
11328186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15178.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23911-26-4 | C14H19N3O8 | 357.319 g/mol
Diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride is a reagent used for introducing a strong chelator. It is employed in the synthesis of macrocyclic ligands and lanthanide complexes that are useful as MRI enhancers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dianhydride de l’acide diéthylènetriaminepentaacétique est un réactif utilisé pour introduire un chélateur fort. Il est utilisé dans la synthèse de ligands macrocycliques et de complexes de lanthanides qui sont utiles comme agents d’amélioration des résultats des IRM.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de -20°C. Sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23911-26-4
Formule moléculaire C14H19N3O8
Poids moléculaire (g/mol) 357.319
Numéro MDL MFCD00010697
Clé InChI RAZLJUXJEOEYAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dtpa-anhydride, cyclic dtpa anhydride, 2-bis 2-2,6-dioxomorpholino ethyl amino acetic acid, unii-wnm9rlh5x9, wnm9rlh5x9, diethylenetriaminepentaacetic dianhydride, diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride, cdtpaa, glycine, n,n-bis 2-2,6-dioxo-4-morpholinyl ethyl, bis 2-2,6-dioxomorpholin-4-yl ethyl amino acetic acid
CID PubChem 100825
Nom IUPAC 2-[bis[2-(2,6-dioxomorpholine-4-yl)éthyl]amino]acétique
SMILES C1C(=O)OC(=O)CN1CCN(CCN2CC(=O)OC(=O)C2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride
Point de fusion ∽190°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 1230954
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 357.32
Pourcentage de pureté 95%