Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide diéthylènetriaminepentaacétique, sel pentasodique, tech., solution aqueuse à 40 %
Code produit 10055810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
3 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10055810 3 kg Flacon en verre 3kg
10116613 250 g Flacon en verre 250g
10686991 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10055810 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 407290030
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 140-01-2 | C14H18N3Na5O10 | 503.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt
Note relative au nom 40% Aqueous Solution
CAS 140-01-2, 7732-18-5
Point de fusion -40°C
Densité 1.2900g/mL
pH 11.0 to 12.0 (1% aq. soln.)
Point d’ébullition 106°C
Point d’éclair >100°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H18N3Na5O10
Formule linéaire NaOCOCH2N(CH2CH2N(CH2COONa)2)2
Indice de réfraction 1.4185 to 1.4205
Numéro MDL MFCD00051016
Quantité 3 kg
Beilstein 04, III, 1190
Gravité spécifique 1.29
Synonyme pentasodium dtpa, tetralon b, trilon c, versenex 80, pentasodium pentetate, hamp-ex 80, detarex py, kiresuto p, chelest p, plexene d
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: mixible with many organic solvents
Clé InChI LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nom IUPAC pentasodium ; 2-[bis[2-[bis(carboxylatométhyl)amino]éthyl]amino]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 503.26
CID PubChem 8779
Poids de la formule 503.26
Pourcentage de pureté 39 to 41%
Qualité Technique
Forme physique Solution