Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide diéthylènetriaminepentaacétique, sel pentasodique, tech., solution aqueuse à 40 %
Code produit 10686991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
3 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10686991 1 kg Flacon en verre 1kg
10116613 250 g Flacon en verre 250g
10055810 3 kg Flacon en verre 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10686991 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 407290010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 140-01-2 | C14H18N3Na5O10 | 503.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt
Note relative au nom 40% Aqueous Solution
CAS 140-01-2, 7732-18-5
Point de fusion -40°C
Densité 1.2900g/mL
pH 11.0 to 12.0 (1% aq. soln.)
Point d’ébullition 106°C
Point d’éclair >100°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H18N3Na5O10
Formule linéaire NaOCOCH2N(CH2CH2N(CH2COONa)2)2
Indice de réfraction 1.4185 to 1.4205
Numéro MDL MFCD00051016
Quantité 1 kg
Beilstein 04, III, 1190
Gravité spécifique 1.29
Synonyme pentasodium dtpa, tetralon b, trilon c, versenex 80, pentasodium pentetate, hamp-ex 80, detarex py, kiresuto p, chelest p, plexene d
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: mixible with many organic solvents
Clé InChI LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nom IUPAC pentasodium ; 2-[bis[2-[bis(carboxylatométhyl)amino]éthyl]amino]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 503.26
CID PubChem 8779
Poids de la formule 503.26
Pourcentage de pureté 39 to 41%
Qualité Technique
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.